Tisk…
6-Bromo-D-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916897-1G OR916897-250MG OR916897-500MG
APOSOR916897-1GEA 27910 CZK
APOSOR916897-1G APOSOR916897-250MG APOSOR916897-500MG
6-Bromo-D-tryptophan 97%
6-Bromo-D-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
MW: 283,121 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17214434
CAS číslo: 496930-10-0