Tisk…
3-Hydroxy-6,6-dimethyl-1-heptene-4-yne 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6,6-Dimethylhept-1-en-4-yn-3-ol
OR916886-25G OR916886-5G OR916886-100G
APOSOR916886-25GEA 7340 CZK
APOSOR916886-25G APOSOR916886-5G APOSOR916886-100G
3-Hydroxy-6,6-dimethyl-1-heptene-4-yne 95%
3-Hydroxy-6,6-dimethyl-1-heptene-4-yne
Vzorec: C₉H₁₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04974030
CAS číslo: 78629-20-6
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III