Tisk…
N,N-Dipropylpyridin-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916862-1G OR916862-250MG
APOSOR916862-1GEA 8170 CZK
APOSOR916862-1G APOSOR916862-250MG
N,N-Dipropylpyridin-4-amine 95%
N,N-Dipropylpyridin-4-amine
Vzorec: C₁₁H₁₈N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12913578
CAS číslo: 69008-70-4