Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916846-1G OR916846-5G
APOSOR916846-1GEA 3190 CZK
APOSOR916846-1G APOSOR916846-5G
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid 96%
1,2,3,4-Tetrahydro-2-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001741
CAS číslo: 53440-12-3