Tisk…
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-((2-Hydroxyethyl)(methyl)amino)benzaldehyde
OR916830-100G OR916830-25G
APOSOR916830-100GEA 11050 CZK
APOSOR916830-100G APOSOR916830-25G
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde 98%
N-Methyl-N-(2-hydroxyethyl)-4-aminobenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₂
Bod tání: 66…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00963547
CAS číslo: 1201-91-8