1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916793-1G
OR916793-250MG
APOSOR916793-1GEA
11380
CZK
APOSOR916793-1G
APOSOR916793-250MG
1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
1,2,6-Trimethyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₂H₁₃NO MW: 187,238 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06589824 CAS číslo: 842971-69-1 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)