Tisk…
6-Chloro-2-methyl-1-indanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-2-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR916784-1G
APOSOR916784-1GEA 1620 CZK
APOSOR916784-1G
6-Chloro-2-methyl-1-indanone 95%
6-Chloro-2-methyl-1-indanone
Vzorec: C₁₀H₉ClO
MW: 180,631 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16302118
CAS číslo: 343852-44-8