Tisk…
1-Boc-4-(4-chlorophenyl)-4-carboxypiperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916755-1G OR916755-250MG OR916755-500MG
APOSOR916755-1GEA 14950 CZK
APOSOR916755-1G APOSOR916755-250MG APOSOR916755-500MG
1-Boc-4-(4-chlorophenyl)-4-carboxypiperidine 97%
1-Boc-4-(4-chlorophenyl)-4-carboxypiperidine
Vzorec: C₁₇H₂₂ClNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05861537
CAS číslo: 644981-94-2