Tisk…
4-Bromo-2-(bromomethyl)thiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR916732-1G OR916732-250MG
APOSOR916732-1GEA 18820 CZK
APOSOR916732-1G APOSOR916732-250MG
4-Bromo-2-(bromomethyl)thiazole 97%
4-Bromo-2-(bromomethyl)thiazole
Vzorec: C₄H₃Br₂NS
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD17168686
CAS číslo: 1138333-26-2