Tisk…
Ethyl 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR916703-1G OR916703-500MG OR916703-250MG
APOSOR916703-1GEA 14290 CZK
APOSOR916703-1G APOSOR916703-500MG APOSOR916703-250MG
Ethyl 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate 95%
Ethyl 1,2,3-thiadiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₅H₆N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00971933
CAS číslo: 4100-14-5