5-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916683-1G
OR916683-250MG
APOSOR916683-1GEA
6190
CZK
APOSOR916683-1G
APOSOR916683-250MG
5-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
5-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Vzorec:
C₄H₃ClN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09608056 CAS číslo: 881668-70-8 |