4-Chloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Chloropyridazin-3-ol
OR916662-5G
APOSOR916662-5GEA
4570
CZK
APOSOR916662-5G
4-Chloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
4-Chloro-2,3-dihydropyridazin-3-one
Vzorec:
C₄H₃ClN₂O MW: 130,532 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08062119 CAS číslo: 1677-79-8 |