Tisk…
1-(6-Methylpyridin-2-yl)ethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916658-1G OR916658-250MG
APOSOR916658-1GEA 24600 CZK
APOSOR916658-1G APOSOR916658-250MG
1-(6-Methylpyridin-2-yl)ethanamine 95%
1-(6-Methylpyridin-2-yl)ethanamine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
MW: 136.194 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658491
CAS číslo: 58088-67-8