Tisk…
6-Methoxy-1-naphthol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916643-1G OR916643-5G
APOSOR916643-1GEA 0 CZK
APOSOR916643-1G APOSOR916643-5G
6-Methoxy-1-naphthol 95%
6-Methoxy-1-naphthol
Vzorec: C₁₁H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03695468
CAS číslo: 22604-07-5