4-Hydroxy-b-nitrostyrene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(2-Nitrovinyl)phenol
OR916627-5G
APOSOR916627-5GEA
4800
CZK
APOSOR916627-5G
4-Hydroxy-b-nitrostyrene 95%
4-Hydroxy-b-nitrostyrene
Vzorec:
C₈H₇NO₃ MW: 165,146 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00060551 CAS číslo: 3179-08-6 |