Tisk…
2-Ethylpropane-1,3-diol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916592-1G OR916592-5G
APOSOR916592-1GEA 6420 CZK
APOSOR916592-1G APOSOR916592-5G
2-Ethylpropane-1,3-diol 95%
2-Ethylpropane-1,3-diol
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909398
CAS číslo: 2612-29-5