Tisk…
5-Methyl-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916541-1G OR916541-250MG
APOSOR916541-1GEA 11380 CZK
APOSOR916541-1G APOSOR916541-250MG
5-Methyl-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
5-Methyl-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09674953
CAS číslo: 931985-65-8