Tisk…
2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR916520-250MG OR916520-1G
APOSOR916520-250MGEA 6020 CZK
APOSOR916520-250MG APOSOR916520-1G
2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine 97%
2-Chlorooxazolo[5,4-b]pyridine
Vzorec: C₆H₃ClN₂O
MW: 154,554 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD18802457
CAS číslo: 159870-95-8