Tisk…
Boc-d-homoserine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Boc-D-HoSer-OH
OR916500-1G OR916500-25G OR916500-5G
APOSOR916500-1GEA 2110 CZK
APOSOR916500-1G APOSOR916500-25G APOSOR916500-5G
Boc-d-homoserine
Boc-d-homoserine
Vzorec: C₉H₁₇NO₅
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12545888
CAS číslo: 745011-75-0