2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916496-1G
OR916496-250MG
APOSOR916496-1GEA
20270
CZK
APOSOR916496-1G
APOSOR916496-250MG
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde 95%
2,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₈O₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07626333 CAS číslo: 51061-83-7 |