Tisk…
3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR916487-5G
APOSOR916487-5GEA 6250 CZK
APOSOR916487-5G
3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
3-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅BrO₂
MW: 201,017 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06797981
CAS číslo: 199177-26-9