Tisk…
7-Chloro-D-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-Amino-3-(7-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-D-Trp(7-Cl)-OH
OR916429-250MG
APOSOR916429-250MGEA 9430 CZK
APOSOR916429-250MG
7-Chloro-D-tryptophan 97%
7-Chloro-D-tryptophan
Vzorec: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
MW: 238,67 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09264323
CAS číslo: 75102-74-8