Tisk…
3,4'-Dihydroxypropiophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916419-1G OR916419-250MG
APOSOR916419-1GEA 17990 CZK
APOSOR916419-1G APOSOR916419-250MG
3,4'-Dihydroxypropiophenone 95%
3,4'-Dihydroxypropiophenone
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24688528
CAS číslo: 53170-93-7