Tisk…
1,5-Dimethyl-4-nitro-1H-imidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916413-1G OR916413-5G
APOSOR916413-1GEA 6620 CZK
APOSOR916413-1G APOSOR916413-5G
1,5-Dimethyl-4-nitro-1H-imidazole 95%
1,5-Dimethyl-4-nitro-1H-imidazole
Vzorec: C₅H₇N₃O₂
MW: 141,128 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01721572
CAS číslo: 7464-68-8