5-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Methylpyrrole-2-carbaldehyde
OR916381-1G
OR916381-250MG
OR916381-5G
APOSOR916381-1GEA
5760
CZK
APOSOR916381-1G
APOSOR916381-250MG
APOSOR916381-5G
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
5-Methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Vzorec:
C₆H₇NO MW: 109,126 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08236773 CAS číslo: 1192-79-6 |