4-Methyl-8-hydroxyquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Methylquinolin-8-ol
OR916329-1G
OR916329-250MG
APOSOR916329-1GEA
5030
CZK
APOSOR916329-1G
APOSOR916329-250MG
4-Methyl-8-hydroxyquinoline 95%
4-Methyl-8-hydroxyquinoline
Vzorec:
C₁₀H₉NO MW: 159,185 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02170459 CAS číslo: 3846-73-9 |