4-(Cyclopropyl)thiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916250-1G
OR916250-250MG
APOSOR916250-1GEA
8200
CZK
APOSOR916250-1G
APOSOR916250-250MG
4-(Cyclopropyl)thiazole 95%
4-(Cyclopropyl)thiazole
Vzorec:
C₆H₇NS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07390348 CAS číslo: 433217-34-6 |