Tisk…
2-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chlorothiophene-3-carbaldehyde
OR916232-1G OR916232-5G
APOSOR916232-1GEA 2780 CZK
APOSOR916232-1G APOSOR916232-5G
2-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde 98%
2-Chlorothiophene-3-carboxaldehyde
Vzorec: C₅H₃ClOS
MW: 146,595 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08694817
CAS číslo: 14345-98-3