Tisk…
Furan-3-sulphonyl chloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Furan-3-sulphonyl chloride
OR9160-250MG OR9160-1G
APOSOR9160-250MGEA 6650 CZK
APOSOR9160-250MG APOSOR9160-1G
Furan-3-sulphonyl chloride 97%
Furan-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₃ClO₃S
MW: 166.583 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08271875
CAS číslo: 52665-49-3
UN: 3265
ADR: 8 III