Tisk…
4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR9154-1G OR9154-5G
APOSOR9154-1GEA 9760 CZK
APOSOR9154-1G APOSOR9154-5G
4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08271920
CAS číslo: 102432-03-1
UN: 2735
ADR: 8,III