Tisk…
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(3-Formylbenzyl)-1H-imidazole
OR9153-1G OR9153-250MG
APOSOR9153-1GEA 5630 CZK
APOSOR9153-1G APOSOR9153-250MG
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde 97%
3-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Bod varu: 185 °C (0,1 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08271917
CAS číslo: 102432-05-3
UN: 2735
ADR: 8,III