Tisk…
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-tri(Propan-2-yl)silylpyrrole-3-carbaldehyde
OR915073-1G OR915073-5G
APOSOR915073-1GEA 6850 CZK
APOSOR915073-1G APOSOR915073-5G
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
1-(Triisopropylsilyl)pyrrole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₁₄H₂₅NOSi
MW: 251,44 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28515390
CAS číslo: 90971-76-9