Tisk…
1-[(Methylsulphonyl)methyl]-4-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR915066-1G OR915066-25G OR915066-5G
APOSOR915066-1GEA 1990 CZK
APOSOR915066-1G APOSOR915066-25G APOSOR915066-5G
1-[(Methylsulphonyl)methyl]-4-nitrobenzene 98%
1-[(Methylsulphonyl)methyl]-4-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₉NO₄S
Bod tání: 170…180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD27926301
CAS číslo: 61081-34-3
UN: 3272
ADR: 3,III