4-Methanesulphonyl-2-methylaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914708-1G
OR914708-250MG
OR914708-5G
APOSOR914708-1GEA
9920
CZK
APOSOR914708-1G
APOSOR914708-250MG
APOSOR914708-5G
4-Methanesulphonyl-2-methylaniline 95%
4-Methanesulphonyl-2-methylaniline
Vzorec:
C₈H₁₁NO₂S Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09909541 CAS číslo: 252562-00-8 |