Tisk…
2-Methoxy-3-methylnaphthalene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914701-1G OR914701-5G
APOSOR914701-1GEA 6220 CZK
APOSOR914701-1G APOSOR914701-5G
2-Methoxy-3-methylnaphthalene 98%
2-Methoxy-3-methylnaphthalene
Vzorec: C₁₂H₁₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17012351
CAS číslo: 61873-80-1