2-Methyl-4-o-tolylbut-3-yn-2-ol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914639-1G
OR914639-25G
OR914639-5G
APOSOR914639-1GEA
3540
CZK
APOSOR914639-1G
APOSOR914639-25G
APOSOR914639-5G
2-Methyl-4-o-tolylbut-3-yn-2-ol 98%
2-Methyl-4-o-tolylbut-3-yn-2-ol
Vzorec:
C₁₂H₁₄O MW: 174.239 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13195741 CAS číslo: 40888-14-0 |