Tisk…
1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914601-1G OR914601-250MG
APOSOR914601-1GEA 12830 CZK
APOSOR914601-1G APOSOR914601-250MG
1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde 96%
1,3,4-Trimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₆O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060824
CAS číslo: 40702-26-9