Tisk…
N-t-Butyl-1,3-propanesultam 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914532-1G OR914532-5G
APOSOR914532-1GEA 4140 CZK
APOSOR914532-1G APOSOR914532-5G
N-t-Butyl-1,3-propanesultam 98%
N-t-Butyl-1,3-propanesultam
Vzorec: C₇H₁₅NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11053793
CAS číslo: 34693-41-9