Tisk…
4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914531-10G OR914531-1G OR914531-5G
APOSOR914531-10GEA 27480 CZK
APOSOR914531-10G APOSOR914531-1G APOSOR914531-5G
4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran 95%
4-Bromo-3,6-dihydro-2H-pyran
Vzorec: C₅H₇BrO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699698
CAS číslo: 24265-23-4