Tisk…
1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR914495-1G OR914495-5G
APOSOR914495-1GEA 3740 CZK
APOSOR914495-1G APOSOR914495-5G
1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene 96%
1-Bromo-2-methyl-4-(methylsulphonyl)benzene
Vzorec: C₈H₉BrO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22549330
CAS číslo: 99769-28-5