3,5-Bis(methylthio)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914473-1G
OR914473-250MG
APOSOR914473-1GEA
10350
CZK
APOSOR914473-1G
APOSOR914473-250MG
3,5-Bis(methylthio)pyridine 97%
3,5-Bis(methylthio)pyridine
Vzorec:
C₇H₉NS₂ MW: 171,283 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17015800 CAS číslo: 70999-08-5 |