Tisk…
ethyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914467-1G OR914467-5G
APOSOR914467-1GEA 1350 CZK
APOSOR914467-1G APOSOR914467-5G
ethyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 95%
ethyl 3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₁NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093840
CAS číslo: 14891-10-2