Tisk…
t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR914431-1G OR914431-25G OR914431-5G
APOSOR914431-1GEA 625 CZK
APOSOR914431-1G APOSOR914431-25G APOSOR914431-5G
t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate 98%
t-Butyl 2-(4-bromophenylsulphonamido)ethylcarbamate
Vzorec: C₁₃H₁₉BrN₂O₄S
Bod tání: 123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659915
CAS číslo: 310480-85-4