Tisk…
1-(2-Methylpropoxy)-4-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914336-1G OR914336-5G
APOSOR914336-1GEA 6220 CZK
APOSOR914336-1G APOSOR914336-5G
1-(2-Methylpropoxy)-4-nitrobenzene 98%
1-(2-Methylpropoxy)-4-nitrobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
MW: 195,215 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21985346
CAS číslo: 57027-72-2