Tisk…
3-Bromo-5-hydroxy-2-picoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR914335-1G OR914335-250MG
APOSOR914335-1GEA 3310 CZK
APOSOR914335-1G APOSOR914335-250MG
3-Bromo-5-hydroxy-2-picoline 98%
3-Bromo-5-hydroxy-2-picoline
Vzorec: C₆H₆BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839298
CAS číslo: 186593-45-3