Tisk…
(R)-5-Bromomethyl-2-pyrrolidinone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-5-(Bromomethyl)pyrrolidin-2-one
OR914328-5G
APOSOR914328-5GEA 6880 CZK
APOSOR914328-5G
(R)-5-Bromomethyl-2-pyrrolidinone 95%
(R)-5-Bromomethyl-2-pyrrolidinone
Vzorec: C₅H₈BrNO
MW: 178,027 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06799465
CAS číslo: 98612-60-3