Tisk…
2-Bromo-5-cyano-6-picoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914314-1G OR914314-5G
APOSOR914314-1GEA 3770 CZK
APOSOR914314-1G APOSOR914314-5G
2-Bromo-5-cyano-6-picoline 97%
2-Bromo-5-cyano-6-picoline
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839266
CAS číslo: 1003711-39-4