Tisk…
2-Bromo-5-cyano-4-picoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914313-1G OR914313-5G
APOSOR914313-1GEA 0 CZK
APOSOR914313-1G APOSOR914313-5G
2-Bromo-5-cyano-4-picoline 95%
2-Bromo-5-cyano-4-picoline
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09839265
CAS číslo: 1003711-35-0