3-Methoxy-2-nitrophenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR914259-1G
OR914259-250MG
OR914259-5G
APOSOR914259-1GEA
8070
CZK
APOSOR914259-1G
APOSOR914259-250MG
APOSOR914259-5G
3-Methoxy-2-nitrophenol 98%
3-Methoxy-2-nitrophenol
Vzorec:
C₇H₇NO₄ MW: 169,135 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16876801 CAS číslo: 3114-61-2 |