N-(2-Hydroxyethyl) 4-methyl-2-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR914198-5G
APOSOR914198-5GEA
1820
CZK
APOSOR914198-5G
N-(2-Hydroxyethyl) 4-methyl-2-nitroaniline 98%
N-(2-Hydroxyethyl) 4-methyl-2-nitroaniline
Vzorec:
C₉H₁₂N₂O₃ MW: 196,203 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00274758 CAS číslo: 100418-33-5 |